安全性情報
MABN681
Sigma-Aldrich
抗TrkA抗体、クローン6B2
ascites fluid, clone 6B2, from mouse
別名:
High affinity nerve growth factor receptor, Neurotrophic tyrosine kinase receptor type 1, TRK1-transforming tyrosine kinase protein, Tropomyosin-related kinase A, Tyrosine kinase receptor, Tyrosine kinase receptor A, Trk-A, gp140trk, p140-TrkA
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
由来生物
mouse
品質水準
抗体製品の状態
ascites fluid
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
6B2, monoclonal
化学種の反応性
human, rat
テクニック
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG1
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... NTRK1(4914)
詳細
見かけの分子量が140 kDaのTrkAは、親和性の高い神経成長因子(NGF)です。Trkプロトオンコジーンファミリーには4つのメンバー、つまりTrkA、TrkB、TrkC、およびTrkEがあり、これらは中枢および末梢神経系全体でさまざまに発現します。TrkAは神経成長因子(NGF)と結合し、さらにチロシン残基(Tyr490、Tyr674、Tyr675、Tyr751およびTyr785)で自己リン酸化して、複数の下流エフェクタータンパク質を活性化します。Tyr490でのリン酸化は、Shc結合と、後続するRas-MAPキナーゼシグナル伝達カスケードの活性化に必要で、これによりElk-1依存性遺伝子転写と神経突起成長が活性化します。Tyr674およびTyr675でのリン酸化は、TrkAチロシンキナーゼの触媒ドメイン内で生じ、Trkキナーゼ活性を反映します。また、Tyr751でのリン酸化は、PI3キナーゼ結合とAktシグナル伝達カスケードの活性化に必要です。
免疫原
HEK293細胞で発現したTrkAの精製リコンビナント細胞外断片。
アプリケーション
免疫組織染色: 希釈倍率1:100で使用、ヒト脳組織およびラット小脳組織でTrkAを検出できます。
免疫細胞染色: 希釈倍率1:200~1,000で使用、PC-12細胞でTrkAを検出できます。
最適な希釈濃度は、ご自身で決定してください。
抗TrkA抗体、クローン6B2は、TrkAをターゲットとする高度に特異的なマウスモノクローナル抗体であり、ウェスタンブロッティング、IHCおよびICCでテストされています。
研究カテゴリー
ニューロサイエンス
研究サブカテゴリー
発生ニューロサイエンス
品質
ヒト脳組織ライセートでウェスタンブロッティングにより評価。
ウェスタンブロッティング:希釈倍率1:500で使用、10 µgのヒト脳組織ライセートでTrkAを検出できます。
ターゲットの説明
実測値:約87 kDa。特性解析されていないバンドが一部のライセートで見られることがあります。 Uniprotには、約77 kDa~約87 kDaの範囲の4つのアイソフォームが記述されています。
物理的形状
最大で0.1%のアジ化ナトリウムを含有するマウスモノクローナルIgG2b抗体腹水。
未精製
保管および安定性
-20°Cで受領日から1年間安定です。
取扱い推奨事項:25 μLのろ過された実験室グレードの水またはPBSを加えて溶解します。微小遠心管に分注してから、-20°Cで保存してください。凍結融解を繰り返さないでください。IgGに損傷を与える、または製品性能に影響を及ぼすおそれがあります。
アナリシスノート
コントロール
ヒト脳組織ライセート
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
Not finding the right product?  
Try our 製品選択ツール.
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Jan Code
MABN681:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Matthew D Johnson et al.
Tumour biology : the journal of the International Society for Oncodevelopmental Biology and Medicine, 39(2), 1010428317692256-1010428317692256 (2017-02-22)
This study investigated the Trk receptor family as a therapeutic target in pancreatic ductal adenocarcinoma and assessed their prognostic significance. Global gene expression analysis was investigated in prospectively collected pancreatic ductal adenocarcinomas that had either undergone neoadjuvant chemoradiation or were