MABN2429M
Anti-GARP Antibody, clone 4B1
clone 4B1, from mouse
別名:
Cyclic nucleotide-gated cation channel beta-1, Cyclic nucleotide-gated cation channel 4, CNG channel 4, CNG-4, CNG4, Cyclic nucleotide-gated cation channel gamma, Cyclic nucleotide-gated cation channel modulatory subunit, Cyclic nucleotide-gated channel
About This Item
由来生物
mouse
品質水準
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
4B1, monoclonal
化学種の反応性
bovine, mouse
化学種の反応性(ホモロジーによる予測)
rat (based on 100% sequence homology), human (based on 100% sequence homology)
包装
antibody small pack of 25 μg
テクニック
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG2aκ
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... LRRC32(2615)
詳細
特異性
免疫原
アプリケーション
ニューロサイエンス
Immunofluorescence Analysis: A representative lot detected GARP in Immunofluorescence applications (Zhang, Y., et. al. (2009). J Cell Sci. 122(Pt 8):1192-200).
Immunoprecipitation Analysis: A representative lot detected GARP in Immunoprecipitation applications (Conley, S.M., et. al. (2010). Adv Exp Med Biol. 664:63-70).
品質
Immunohistochemistry Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected GARP in mouse retinal tissue.
ターゲットの説明
物理的形状
保管および安定性
その他情報
免責事項
適切な製品が見つかりませんか。
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
適用法令
Jan Code
MABN2429-25UG:
MABN2429:
試験成績書(COA)