Merck
IMDISP
Millipore
Immobilon® NOW ディスペンサー
Dispenser for transfer membrane used in Western blotting, immunoblotting and dot blotting applications
別名:
Dispensing system
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41105339
eCl@ss:
32031613
NACRES:
NB.23
メーカー/製品名
Immobilon®
テクニック
dot blot: suitable
western blot: suitable
輸送温度
ambient
詳細
Immobilon NOW Dispenser ディスペンサーは、ウェスタンブロッティングに使用する 8.5 cm 幅のメンブレンを安全に保管し、手軽に使用するのに最適なディスペンサーです。このデバイスを使用することで、メンブレンをミニブロットやミディブロット用の標準サイズに無駄なくカットすることができます。
NOW には、好評の Immobilon®-NC 転写メンブレンの新しいフォーマットが含まれています。- Immobilon-NC、NOW ディスペンサー用ロール:HATF85R
ほとんどのタンパク質ブロッティング用メンブレンは、25 ~ 30 cm 幅のロール状か、特定のサイズにカットされたシート状で提供されています。ロール状は柔軟性に優れていますが、必要なサイズにカットする手間と時間がかかります。カットシートは便利ですが、費用が余分にかかり、柔軟性が低下します。ウェスタンブロッティングを行うユーザーの大半は、2種類の標準サイズを使用しています。
  • ミニブロット:7 x 8.5 cm
  • ミディブロット:13.5 x 8.5 cm
The Immobilon® NOW ディスペンサーは、8.5 cm 幅のブロッティングメンブレンロールと組み合わせることで、標準ロールの柔軟性とカットシートの利便性を提供します。NOW 転写メンブレンロールは 8.5 cm 幅です。つまり、標準サイズのブロットを、ロールから1度切り取るだけで、無駄なく作成することができます。
Immobilon NOW ディスペンサーは、4 種類の Immobilon PVDF 転写メンブレン全てに対応しています。
  • Immobilon-P、NOW ディスペンサー用ロール:IPVH85R
  • Immobilon-E、NOW ディスペンサー用ロール:IPVH85R
  • Immobilon-FL、NOW ディスペンサー用ロール:IPVH85R
  • Immobilon-PSQ、NOW ディスペンサー用ロール:ISEQ85R
法的情報
Immobilon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany