Merck
IESN08132
Millipore
Immobilon® -E PVDF Blotting Sandwich
20 sandwiches, 8.5 cm x 13.5 cm, transfer membrane interleaved with blotting paper
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41105339
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.23
product name
イモビロン®-Eブロッティングサンドイッチ, 8.5 x 13.5 cm, Immobilon-E membrane interleaved with blotting paper,for standard tank transfer procedures. PVDF membrane wets out in water or transfer buffer.
物質
PVDF membrane
paper membrane
plain filter
white filter
品質水準
特徴
easily wetted with water
メーカー/製品名
Immobilon®
テクニック
western blot: suitable
フィルタL × W
8.5 cm × 13.5 cm
ポアサイズ
0.45 μm pore size
検出方法
chemiluminescent
colorimetric
radioactive
輸送温度
ambient
法的情報
Immobilon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
適用法令
Jan Code
IESN08132:
試験成績書(COA)