Merck
EDSPAK001
Milli-Q
EDS-Pak®ポリッシャー
Production of endocrine disruptor-free water
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41104212
eCl@ss:
33050190
NACRES:
NA.21
物質
carbon cartridge (activated)
polyethylene (Luer Plug)
polyethylene connector (Vent Filter)
polypropylene housing
品質水準
特徴
removes endocrine disruptors such as phthalate esters, Bisphenol-A and Nonylphenol
包装
pkg of 1 unit
メーカー/製品名
EDS-Pak®
パラメーター
2 L/min max. flow rate
2 bar pressure
5 °C temp. range (30 °C)
L
12.7 cm
不純物
<5 ppb TOC
適合性
for use with Direct-Q® UV
for use with Direct-Q®
for use with Milli-Q® Advantage A10
for use with Milli-Q® Direct
for use with Milli-Q® Reference
for use with Simplicity® UV
for use with Simplicity®
for use with Synergy® UV
for use with Synergy®
輸送温度
ambient
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
EDS-Pak®ポリッシャーは活性炭ベースのカートリッジであり、最良の結果を得るために、超純水製造装置の出口、Milli-Q®IntegralおよびAdvantage A10のQ-POD®ディスペンサーの出口に接続されます。EDS-Pak®カートリッジろ材、ハウジング、コネクターの材質は、いくつかの内分泌かく乱物質の除去について検証済みです。
EDS-Pak®ポリッシャーは、TOC<5 ppbの超純水を供給するすべてのタイプ1純水製造装置(Milli-Q®、Synergy®、Simplicity®、Direct-Q®システムを含む)に取り付けることができます。
アプリケーション
EDS-Pak®ポリッシャーは、GC-MSあるいはLC-MSによるビスフェノールA、フタル酸、ノニルフェノールなどの分子の分析に使用されるブランク、試薬、標準溶液などの調製に適した内分泌かく乱物質を含まない水を提供します。
特徴および利点
  • Milli-Q®およびその他のタイプ1純水製造装置に使用できる採水口用ポリッシャーです。
  • 最終精製段階では、内分泌かく乱物質を含まない超純水を高流量で得ることができます。
  • EDSを含まない超純水を300 L以上供給できます。
  • EDS-Pak®カートリッジには、主にビスフェノールA、フタル酸ジエチル、フタル酸ジ-n-ブチルなどの内分泌かく乱物質(EDS)を効率的に除去できることが確認されている特定の種類の活性炭が含まれています。
  • 各EDS-Pak®カートリッジは密閉状態で、品質証明書が同梱されています。
その他情報
使用前に、EDS-Pak®ユニットをメタノールでコンディショニングして、すべての結合表面が内分泌かく乱物質に接触するようにします。このステップの後、カートリッジを超純水で洗浄して過剰なメタノールを除去します。コンディショニング後のEDS-Pak®ユニットは、TOCレベル<5 ppbの超純水を0.5~2 L/分の流量で供給したとき、EDSを含まない水を最大300 L供給できることが保証されます。
EDS-Pak®カートリッジをメタノールでコンディショニングするには50 mLのガラス製シリンジが必要です。このシリンジは同梱されていません。
法的情報
DIRECT-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
EDS-PAK is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Q-POD is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SIMPLICITY is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SYNERGY is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany