Merck
CM06100
Millipore
Cogent® M1 100V
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
23151800
eCl@ss:
32031690
AC/DC入力
100 V, 50 - 60 Hz
物質
316L stainless steel (wetted materials)
EPDM rubber (wetted materials)
Santoprene® plastic (wetted materials)
epoxy (medical grade; wetted materials)
silicone (wetted materials)
メーカー/製品名
Cogent®
パラメーター
300 mL min. working volume
4-50 °C max. temp.
5 bar max. inlet pressure (72 psi)
H
114 cm (45 in.)
W
76 cm (30 in.)
depth
51 cm (20 in.)
重量
78 kg (172 lb)
特徴および利点
表面仕上げ、外装:電解研磨、Ra ≤1.3 µm (50 µin)
表面仕上げ、接液部:電解研磨、Ra ≤0.6 µm (25 µin)
構成
Pellicon® Miniカセットホルダー
ミキサー内蔵の10 Lタンク
自動TMP制御
計量器
フィードポンプ
トルクレンチ
パイプ
バルブ
法的情報
COGENT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pellicon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Santoprene is a registered trademark of Monsanto Co.
付属品
置換部