安全性情報
BX1633
Supelco
Buffer pH 10.0 Blue
別名:
buffer
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116107
グレード
analytical standard
品質水準
認証
traceable to NIST
アプリケーション
environmental
food and beverages
general analytical
industrial qc
pharmaceutical
フォーマット
mixture
輸送温度
ambient
保管温度
15-25°C
アプリケーション
  • Traceable to NIST standards
  • A ready-to-use solution available in a sealed bottle with convenient packaging to protect against contamination
  • Accompanied with a certificate of analysis (CoA) for an effective audit
  • Accurate up to +/- 0.01 at 25 °C
  • The expiry date of the product can be found in the CoA
  • Uncertainty value calculated includes for the duration of transportation and storage as well
特徴および利点
This pH 10.00 buffer solution can be used in routine analytical processes for the calibration of pH meters and maintaining pH of solutions.
規格
Tolerance: ±0.01
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
BX1633-1:
BX1633-4:
BX1633-3:
US1SBX1633:
試験成績書(COA)