安全性情報
BI0158
Sigma-Aldrich
Activator Reagent 0.5M ETT in Acetonitrile
0.5M ETT in Acetonitrile
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116006
品質水準
200
300
製品種目
Novabiochem®
形状
liquid
反応適合性
reaction type: Coupling Reactions
reagent type: catalyst
転移温度
flash point 5.6 °C
輸送温度
ambient
保管温度
2-30°C
関連するカテゴリー
アプリケーション
Ethyl thiotetrazole (ETT) in Acetonitrile can be used as an efficient activator reagent for the synthesis of oligonucleotides. This reagent is effective in the solid-phase synthesis of RNA oligonucleotides in terms of product yield in comparison with other reagents such as 4,5-dicyanoimidazole and 5-benzylthio-1H-tetrazole (BTT).
アナリシスノート
Color (APHA): 10 max
ETT [5-(Ethylthio)-1H-tetrazole] Molarity: 0.48-0.52M
Form: Clear liquid
Water (H2O): 60ppm max
法的情報
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
FlameCorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
補足的ハザード
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
42.1 °F
引火点(℃)
5.6 °C
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
BI0158AW-NS200:
BI0158AW38E:
BI0158AW-40:
BI0158AW-NS20:
BI0158DI-NS20:
BI0158DI-37:
BI0158-NP20:
BI0158-2505:
BI0158AW-38E:
BI0158WA-31:
BI0158/NP20:
BI0158AWNS200:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Stefanie Hoffmann et al.
Current protocols in nucleic acid chemistry, Chapter 4, Unit 4-Unit 4 (2011-09-09)
This unit describes the solid-phase synthesis and downstream processing for RNA oligonucleotides with a length of up to 40 to 50 nucleotides on a 1- to 4-mmol scale with subsequent conjugation to PEG using the L-RNA spiegelmer NOX-E36 as an