Merck
AP4009000
Millipore
グラスファイバーメンブレンフィルター、0.7 μm孔径
Millipore, filter diam. 90 mm, hydrophilic
別名:
Glass Fiber Filter without binder
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
40161507
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
物質
glass fiber membrane
plain filter
white filter
認証
suitable for EPA OTM-45
詳細
0.7 µm pore size, hydrophilic glass fiber, 90 mm diameter
無菌性
non-sterile
特徴
hydrophilic
メーカー/製品名
Millipore
パラメーター
>300 mL/min-cm2 water flow rate (at 27 in Hg)
550 °C max. temp.
フィルタ直径
90 mm
厚さ
475 μm
ポアサイズ
0.7 μm pore size
90 % porosity
輸送温度
ambient
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Glass fiber filters without binder resin can withstand temperatures up to 500°C without the loss of their structural integrity.
アプリケーション
  • Total Suspended Solids 2540D
  • EPA method 1311 for TCLP analysis
  • Determining volatile suspended matter in wastewater and industrial effluents
  • Stack Testing for PFAS via OTM-45
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Carc. 1B Inhalation
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
AP4009000:
試験成績書(COA)