Merck
ACK5003PG
Millipore
3kDaアミコン®ウルトラ-0.5デバイス付きアミコン®プロアフィニティー濃縮キットプロテインG
Amicon Pro Affinity Concentration Kit Protein G - A Centrifugal Tool for purifying & concentrating Antibodies.
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41104916
eCl@ss:
36100101
NACRES:
NB.24
物質
Amicon Ultra styrene-butadiene device
Ultracel® regenerated cellulose membrane (Amicon Ultra-0.5; low binding)
polyethylene cap
polyethylene frit
polypropylene device (for exchange)
polypropylene frit
polypropylene tube (AU0.5; for collection)
polypropylene tube (for collection)
polypropylene tube (holder)
無菌性
non-sterile
製品種目
Amicon®
メーカー/製品名
Amicon® Pro
パラメーター
10 mL sample volume
テクニック
buffer exchange: suitable
protein purification: suitable (antibody labeling)
protein purification: suitable (concentration)
protein purification: suitable (enrichment)
L
12 cm (4.7 in.)
直径
2.97 cm
ろ過面積
1 cm2
ポアサイズ
3 kDa NMWCO
輸送温度
wet ice
詳細
このキットには、12/pkアミコンプロ、12/pkアミコンウルトラNMWCO 3 kDa、3 mLプロテインG樹脂(結合能力:20 mgヒトIgG/mLアガロース)、2 X 66 mL結合/洗浄バッファー、12 mL溶出バッファー、 2.5 mL中和バッファーが含まれています。
フィルターコード:PLCGC
フィルタータイプ:限外ろ過
アプリケーション
抗体の精製および濃縮に用いるアミコンプロアフィニティー濃縮キットプロテインG~A遠心分離ツール。
特徴および利点
最小の最終濃縮容量:15 µL
物理的形状
カラーコード:透明、ピンク色キャップ付き
法的情報
Amicon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ULTRACEL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
FlameCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Liq. 2 - Met. Corr. 1
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2