Merck
ABE215
Sigma-Aldrich
Anti-Histone Macro H2A.1 Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
別名:
Core histone macro-H2A.1, Histone macroH2A1.2, mH2A1, H2A.y, H2A/y
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
由来生物
rabbit
品質水準
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
精製方法
affinity chromatography
化学種の反応性
human, mouse
テクニック
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... H2AFJ(55766)
詳細
ヒストンマクロH2A(mH2A)は、H2AFYとしても知られる変異型ヒストンです。mH2Aは、不活性な女性X染色体のクロマチンや、高度にメチル化されたCpG遺伝子座に豊富に存在します。このヒストン変異体は、転写開始のレベルでRNAポリメラーゼIIが主導する転写を抑制することが知られています。ほとんどのヒストン変異体が微妙な変化しか持たないのとは対照的に、mH2AはそのC末端に大きな非ヒストンドメイン(マクロドメイン)があり、その結果、従来のH2Aの約3倍の大きさのヒストンになっています。mH2Aには3種類のアイソフォームがあり、そのうちの2つ(mH2A1.1、mH2A1.2)は選択的スプライシングによって、もう1つ(mH2A2)は別の遺伝子から作られます。mH2Aの塩基性ヒンジ領域には、Thr128とSer137の2つのリン酸化部位があります。 リン酸化Ser137は有糸分裂期に多くなることから、mH2Aは細胞周期を通して翻訳後修飾の調節に関与していることが示唆されています。
特異性
この抗体は、ヒストンマクロH2A.1のマクロドメインを認識します。
免疫原
エピトープ:マクロドメイン
マウスヒストンマクロH2A.1のマクロドメインに相当するGSTタグ付きリコンビナントタンパク質
アプリケーション
免疫細胞染色: 希釈倍率1:500で使用、NIH/3T3、A431、HeLa細胞中のヒストンマクロH2A.1を検出できます。
抗ヒストンマクロH2A.1抗体は、ヒストンマクロH2A.1(別名:H2AヒストンファミリーメンバーY、ヒストンマクロH2A1.2)を検出するウサギポリクローナル抗体であり、WB、ICCで検証されています。
研究カテゴリー
エピジェネティクス・核内機能分子&
研究サブカテゴリー
ヒストン
品質
HeLa酸抽出物においてウェスタンブロッティングにより評価されています。
ウェスタンブロッティング:0.2 µg/mLで使用、10 µgのHeLa酸抽出物中のヒストンマクロH2A.1を検出できます。
ターゲットの説明
実測値:約40 kDa
関連事項
先発品:07-219
物理的形状
アフィニティー精製
精製ウサギポリクローナル抗体、0.1 M Tris-グリシンバッファー(pH 7.4)+150 mM NaCl溶液、0.05%アジ化ナトリウム含有
保管および安定性
2~8°Cで受領日から1年間安定です。
アナリシスノート
コントロール
HeLa酸抽出物
その他情報
濃度:ロットに固有の濃度につきましては試験成績書をご参照ください。
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
ABE215:
試験成績書(COA)