安全性情報
8.43784
Sigma-Aldrich
Benzyl propionate
for synthesis
別名:
Benzyl propionate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H12O2
CAS番号:
分子量:
164.20
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352108
EC Index Number:
204-559-3
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
≥99.0% (GC)
形状
liquid
有効性
3300 mg/kg LD50, oral (Rat)
>5000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
bp
222 °C/1013 hPa
転移温度
flash point 96 °C
密度
1.029-1.033 g/cm3 at 20 °C
保管温度
2-30°C
InChI
1S/C10H12O2/c1-2-10(11)12-8-9-6-4-3-5-7-9/h3-7H,2,8H2,1H3
InChI Key
VHOMAPWVLKRQAZ-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.029 - 1.033
Identity (IR): passes test
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
204.8 °F - closed cup
引火点(℃)
96 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体