Key Documents
8.41367
Sigma-Aldrich
4′-Isopropylacetophenone
for synthesis
別名:
4′-Isopropylacetophenone
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C11H14O
CAS番号:
分子量:
162.23
UNSPSCコード:
12352115
EC Index Number:
211-433-1
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
≥95.5% (GC)
形状
liquid
bp
119-120 °C/13.3 hPa
密度
0.970 g/cm3 at 20 °C
保管温度
2-30°C
InChI
1S/C11H14O/c1-8(2)10-4-6-11(7-5-10)9(3)12/h4-8H,1-3H3
InChI Key
PDLCCNYKIIUWHA-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (GC, area%): ≥ 95.5 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.967 - 0.974
Identity (IR): passes test
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
230.0 °F - (External MSDS)
引火点(℃)
> 110 °C - (External MSDS)