Key Documents
8.41019
Sigma-Aldrich
4-Vinylbenzoic acid
for synthesis
別名:
4-Vinylbenzoic acid, Styrene-4-carboxylic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C9H8O2
CAS番号:
分子量:
148.16
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352106
EC Index Number:
214-053-4
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
≥97.0% (acidimetric)
形状
powder
密度
1.30 g/cm3 at 20 °C
InChI
1S/C9H8O2/c1-2-7-3-5-8(6-4-7)9(10)11/h2-6H,1H2,(H,10,11)
InChI Key
IRQWEODKXLDORP-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
アナリシスノート
Assay (acidimetric): ≥ 97.0 %
Identity (IR): passes test
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3