安全性情報
8.41018
Sigma-Aldrich
Ethyl salicylate
for synthesis
別名:
Ethyl salicylate, Salicylic acid ethyl ester, Ethyl-2-hydroxybenzoate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C9H10O3
CAS番号:
分子量:
166.17
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352108
EC Index Number:
204-265-5
蒸気圧
0.1 hPa ( 20 °C)
品質水準
アッセイ
≥98.0% (GC)
形状
liquid
有効性
1320 mg/kg LD50, oral (Rat)
>5000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
1.1 % (v/v)
bp
232 °C/1013 hPa
mp
1.3 °C
転移温度
flash point 100 °C
溶解性
0.25 g/L
密度
1.13 g/cm3 at 20 °C
保管温度
2-30°C
InChI
1S/C9H10O3/c1-2-12-9(11)7-5-3-4-6-8(7)10/h3-6,10H,2H2,1H3
InChI Key
GYCKQBWUSACYIF-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.128 - 1.132
Identity (IR): passes test
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
212.0 °F
引火点(℃)
100 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体