Merck
8.24449
Sigma-Aldrich
(1R,2R)-(-)-1,2-Cyclohexanedicarboxylic acid
for synthesis
別名:
(1R,2R)-(-)-1,2-Cyclohexanedicarboxylic acid, (1R,2R)-(-)-Hexahydrophthalic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H12O4
CAS番号:
分子量:
172.18
UNSPSCコード:
12352106
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
≥99.0% (acidimetric)
mp
177-180 °C
保管温度
2-30°C
InChI
1S/C8H12O4/c9-7(10)5-3-1-2-4-6(5)8(11)12/h5-6H,1-4H2,(H,9,10)(H,11,12)/t5-,6-/m1/s1
InChI Key
QSAWQNUELGIYBC-PHDIDXHHSA-N
アナリシスノート
Assay (acidimetric): ≥ 99.0 %
Melting range (lower value): ≥ 177 °C
Melting range (upper value): ≤ 180 °C
Spec. rotation [α²0/D (c=1 in Aceton): -20.0 - -19.0 °
Identity (IR): passes test
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3