安全性情報
8.22337
Sigma-Aldrich
m-Xylene
for synthesis
別名:
m-Xylene, 1,3-Dimethylbenzene
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H4(CH3)2
CAS番号:
分子量:
106.17
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
EC Index Number:
203-576-3
NACRES:
NA.22
蒸気圧
8 hPa ( 20 °C)
品質水準
アッセイ
≥99% (GC)
形状
liquid
自己発火温度
525 °C
expl. lim.
1.1-7 % (v/v)
bp
139.1 °C/1013 hPa
mp
-48 °C
転移温度
flash point 27 °C
密度
0.86 g/cm3 at 20 °C
保管温度
2-30°C
InChI
1S/C8H10/c1-7-4-3-5-8(2)6-7/h3-6H,1-2H3
InChI Key
IVSZLXZYQVIEFR-UHFFFAOYSA-N
詳細
m-Xylene is an aromatic hydrocarbon primarily used as a solvent in various industrial applications, such as in the production of coatings, paints, rubber products, and adhesives. Additionally, m-xylene serves as a crucial precursor in the production of certain chemicals like phthalic anhydride and isophthalic acid.
アプリケーション
m-Xylene can be used as a solvent in the:
  • Formation of vertical nanowires composed of C60 molecules through the solvent vapor annealing (SVA) process.
  • Copper-catalyzed halogen exchange reaction in aryl halides.
ピクトグラム
FlameCorrosionExclamation markHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
80.6 °F - closed cup
引火点(℃)
27 °C - closed cup
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
消防法
第4類:引火性液体