蒸気圧
2.9 hPa ( 20 °C)
品質水準
形状
liquid
屈折率
n20/589 1.6945
bp
173-175 °C/1013 hPa
mp
-40 °C
密度
2.85 g/cm3 at 20 °C
保管温度
2-30°C
InChI
1S/Br3P/c1-4(2)3
InChI Key
IPNPIHIZVLFAFP-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (argentometric): ≥ 98.0 %
Appearance of substance (visual): clear to light turbid
Density (d 20 °C/ 4 °C): 2.870 - 2.890
Appearance of substance (visual): clear to light turbid
Density (d 20 °C/ 4 °C): 2.870 - 2.890
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
補足的ハザード
保管分類コード
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1