安全性情報
8.21770
Sigma-Aldrich
1,2:7,8-Diepoxyoctane
for synthesis
別名:
1,2:7,8-Diepoxyoctane, 1,7-Octadiene dioxide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H14O2
CAS番号:
分子量:
142.20
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
EC Index Number:
219-375-9
蒸気圧
<1 hPa ( 20 °C)
品質水準
アッセイ
≥98.0% (GC)
形状
liquid
自己発火温度
350 °C (DIN 51794)
有効性
1049 mg/kg LD50, oral (Rat)
314 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
bp
222 °C/1013 hPa
mp
7 °C
転移温度
flash point 89 °C (DIN 51758)
溶解性
7 g/L
密度
0.98 g/cm3 at 20 °C
保管温度
2-30°C
InChI
1S/C8H14O2/c1(3-7-5-9-7)2-4-8-6-10-8/h7-8H,1-6H2
InChI Key
LFKLPJRVSHJZPL-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.983 - 0.985
Identity (IR): passes test
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Muta. 2
保管分類コード
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
引火点(°F)
208.4 °F - closed cup
引火点(℃)
98 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体