安全性情報
8.20788
Sigma-Aldrich
4-Methylcyclohexanone
for synthesis
別名:
4-Methylcyclohexanone, Tetrahydro-p-cresol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
4-(CH3)C6H9(=O)
CAS番号:
分子量:
112.17
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352115
EC Index Number:
209-665-3
NACRES:
NA.22
蒸気圧
20 hPa ( 65 °C)
品質水準
アッセイ
≥98.0% (GC)
形状
liquid
有効性
800 mg/kg LD50, oral (Rat)
bp
169-171 °C/1013 hPa
mp
-41 °C
転移温度
flash point 48 °C
密度
0.92 g/cm3 at 20 °C
保管温度
2-30°C
InChI
1S/C7H12O/c1-6-2-4-7(8)5-3-6/h6H,2-5H2,1H3
InChI Key
VGVHNLRUAMRIEW-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.915 - 0.917
Identity (IR): passes test
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
118.4 °F - closed cup
引火点(℃)
48 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体