Key Documents
8.20180
Sigma-Aldrich
Tetrabromo-p-benzoquinone
for synthesis
別名:
Tetrabromo-p-benzoquinone, p-Bromanile
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
1-O=C6Br4-4-(=O)
CAS番号:
分子量:
423.68
UNSPSCコード:
12352115
EC Index Number:
207-679-4
形状
powder
mp
300 °C
保管温度
2-30°C
InChI
1S/C6Br4O2/c7-1-2(8)6(12)4(10)3(9)5(1)11
InChI Key
LWHDQPLUIFIFFT-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (ex Br): ≥ 96.0 %
Identity (IR): passes test
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3