Key Documents
8.20092
Sigma-Aldrich
4-Hydroxyanilinium chloride
for synthesis
別名:
4-Hydroxyanilinium chloride, 4-Aminophenol hydrochloride, 4-Hydroxyaniline hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H7NO · xHCl
CAS番号:
分子量:
109.13 (free base basis)
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352107
EC Index Number:
200-122-6
NACRES:
NA.22
品質水準
mp
306 °C (decomposition)
保管温度
2-30°C
InChI
1S/C6H7NO.ClH/c7-5-1-3-6(8)4-2-5;/h1-4,8H,7H2;1H
InChI Key
RVGOBWDGAVAVPJ-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (argentometric): ≥ 99.0 %
Identity (IR): passes test
ピクトグラム
CorrosionSkull and crossbonesHealth hazardEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1
保管分類コード
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3