Merck
8.16016
Sigma-Aldrich
L-グルタミン
for synthesis
別名:
(S)-2,5-ジアミノ-5-オキソペンタン酸, L-グルタミン酸 5-アミド, レボグルタミド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
H2NCOCH2CH2CH(NH2)CO2H
CAS番号:
分子量:
146.14
Beilstein:
1723797
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352209
EC Index Number:
200-292-1
NACRES:
NA.22
品質水準
形状
solid
有効性
7500 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
4.0-6.0 (20 °C, 25 g/L in H2O)
mp
185 °C (dec.) (lit.)
溶解性
100 g/L
密度
1.47 g/cm3 at 20 °C
かさ密度
640 kg/m3
保管温度
2-30°C
SMILES記法
N[C@@H](CCC(N)=O)C(O)=O
InChI
1S/C5H10N2O3/c6-3(5(9)10)1-2-4(7)8/h3H,1-2,6H2,(H2,7,8)(H,9,10)/t3-/m0/s1
InChI Key
ZDXPYRJPNDTMRX-VKHMYHEASA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
生物化学的/生理学的作用
L-グルタミンは、培養細胞の主なエネルギー源となる重要な培地成分である必須アミノ酸です。L-グルタミンは、乾燥粉末および凍結溶液の状態で非常に安定です。しかし、液体培地やストック溶液において、L-グルタミンは比較的速く分解します。最適な細胞の性能には通常、使用前の培地へのL-グルタミンの添加が必要です。
アナリシスノート
Assay (HClO₄): ≥ 99.0 %
Spec. rotation [α²0/D (c=10 in HCl 2 mol/l): +31.5 - +33.0 °
Identity (IR): passes test
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1