安全性情報
8.08236
Sigma-Aldrich
1,1′,1"-Nitrilotri-2-propanol
for synthesis
別名:
1,1′,1"-Nitrilotri-2-propanol, Triisopropanolamine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C9H21NO3
CAS番号:
分子量:
191.27
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352104
EC Index Number:
204-528-4
NACRES:
NA.22
蒸気圧
1 hPa ( 100 °C)
品質水準
アッセイ
≥90.0% (GC)
形状
pieces
自己発火温度
275 °C
有効性
4000 mg/kg LD50, oral (Rat)
10000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
0.8-5.8 % (v/v)
pH
10.8 (20 °C, 100 g/L in H2O)
bp
305 °C/1013 hPa
mp
50 °C
転移温度
flash point 160 °C
密度
1.01 g/cm3 at 50 °C
保管温度
2-30°C
InChI
1S/C9H21NO3/c1-7(11)4-10(5-8(2)12)6-9(3)13/h7-9,11-13H,4-6H2,1-3H3
InChI Key
SLINHMUFWFWBMU-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (GC, area%): ≥ 90.0 % (a/a)
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1