安全性情報
8.06031
Sigma-Aldrich
2-Methyl-1-butanol
for synthesis
別名:
2-Methyl-1-butanol, 2-Methylbutyl alcohol, sec-Butyl carbinol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3CH2CH(CH3)CH2OH
CAS番号:
分子量:
88.15
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352104
EC Index Number:
205-289-9
NACRES:
NA.22
蒸気圧
4.3 hPa ( 20 °C)
品質水準
アッセイ
≥98.0% (GC)
形状
liquid
自己発火温度
340 °C
有効性
4170 mg/kg LD50, oral (Rat)
2900 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
1.2-10.3 % (v/v)
pH
7 ( in H2O)
mp
-70 °C
転移温度
flash point 42.5 °C
溶解性
36 g/L
密度
0.82 g/cm3 at 20 °C
保管温度
2-30°C
InChI
1S/C5H12O/c1-3-5(2)4-6/h5-6H,3-4H2,1-2H3
InChI Key
QPRQEDXDYOZYLA-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.817 - 0.819
Identity (IR): passes test
ピクトグラム
FlameCorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
108.5 °F - closed cup
引火点(℃)
42.5 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体