安全性情報
8.04808
Sigma-Aldrich
Isophthaloyl dichloride
for synthesis
別名:
Isophthaloyl dichloride, Isophthaloyl chloride
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
サイズを選択してください
表示を変更する
About This Item
化学式:
C6H4-1,3-(COCl)2
CAS番号:
分子量:
203.02
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352106
EC Index Number:
202-774-7
NACRES:
NA.22
蒸気圧
0.04 hPa ( 25 °C)
品質水準
アッセイ
≥98.0% (GC)
フォーム
solid
有効性
2200 mg/kg LD50, oral (Rat)
1410 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
1.5-8.9 % (v/v)
mp
42-45 °C
転移温度
flash point 180 °C
密度
1.39 g/cm3 at 17 °C
保管温度
2-30°C
アナリシスノート
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 43 °C
Melting range (upper value): ≤ 46 °C
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
ピクトグラム
CorrosionSkull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Dermal - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A
保管分類コード
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 1
引火点(°F)
356.0 °F - closed cup
引火点(℃)
180 °C - closed cup