安全性情報
8.03546
Sigma-Aldrich
2,2-Bis(4-hydroxyphenyl) propane
for synthesis
別名:
2,2-Bis(4-hydroxyphenyl) propane, 2,2′-(4,4′-Dihydroxydiphenyl)propane, 2,2-Bis(4-hydroxyphenyl)propane, 4,4′-Isopropylidenediphenol, Bisphenol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
[4-(HO)C6H4]2C(CH3)2
CAS番号:
分子量:
228.29
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352104
EC Index Number:
201-245-8
蒸気圧
<1 Pa ( 25 °C)
品質水準
アッセイ
≥97.0% (GC)
形状
flakes
自己発火温度
510 °C
有効性
3250 mg/kg LD50, oral (Rat)
3000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
bp
220 °C/5 hPa
mp
155 °C
転移温度
flash point 227 °C
溶解性
insoluble 0.3 g/L
密度
1.19 g/cm3 at 25 °C
かさ密度
600 kg/m3
保管温度
2-30°C
InChI
1S/C15H16O2/c1-15(2,11-3-7-13(16)8-4-11)12-5-9-14(17)10-6-12/h3-10,16-17H,1-2H3
InChI Key
IISBACLAFKSPIT-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (GC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 154 °C
Melting range (upper value): ≤ 157 °C
Identity (IR): passes test
ピクトグラム
CorrosionExclamation markHealth hazardEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Repr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
引火点(°F)
440.6 °F - closed cup
引火点(℃)
227 °C - closed cup