安全性情報
8.03467
Sigma-Aldrich
Dichloromethyl methyl ether
for synthesis
別名:
Dichloromethyl methyl ether, 1,1-Dichloromethylether
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C2H4Cl2O
CAS番号:
分子量:
114.96
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352112
EC Index Number:
225-498-9
NACRES:
NA.22
蒸気圧
84 hPa ( 20 °C)
品質水準
アッセイ
≥97.0% (GC)
形状
liquid
bp
85-87 °C/1013 hPa
転移温度
flash point 42 °C
密度
1.29 g/cm3 at 20 °C
InChI
1S/C2H4Cl2O/c1-5-2(3)4/h2H,1H3
InChI Key
GRTGGSXWHGKRSB-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (GC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Identity (IR): passes test
ピクトグラム
FlameCorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
107.6 °F - closed cup
引火点(℃)
42 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体