安全性情報
8.02661
Sigma-Aldrich
Cyclooctanol
for synthesis
別名:
Cyclooctanol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H16O
CAS番号:
分子量:
128.21
UNSPSCコード:
12352104
EC Index Number:
211-800-6
NACRES:
NA.22
蒸気圧
0.1 hPa
品質水準
アッセイ
≥95.0% (GC)
形状
liquid
自己発火温度
300 °C
有効性
735 mg/kg LD50, oral (Rat)
bp
209 °C/1013 hPa
mp
15 °C
転移温度
flash point 86 °C
溶解性
5.4 g/L
密度
0.97 g/cm3 at 20 °C
保管温度
2-30°C
InChI
1S/C8H16O/c9-8-6-4-2-1-3-5-7-8/h8-9H,1-7H2
InChI Key
FHADSMKORVFYOS-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (GC, area%): ≥ 95.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.964 - 0.966
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
186.8 °F
引火点(℃)
86 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体