シェルフライフ
18 mo. (from manufacture date)
組成
ethanol, 89.0-92.0%
isopropyl alcohol, 4.0-6.0%
methanol, 3.5-5.5%
色
APHA: ≤10
転移温度
flash point 12 °C
アプリケーション
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
保管温度
10-30°C
InChI
1S/C2H6O/c1-2-3/h3H,2H2,1H3
InChI Key
LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
アナリシスノート
法的情報
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 2
ターゲットの組織
Eyes,Central nervous system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
53.6 °F - closed cup
引火点(℃)
12 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
アルコール類
危険等級II
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
65347-901:
65347-85:
試験成績書(COA)