Merck
5.89592
Sigma-Aldrich
m-キシレン
別名:
1,3-ジメチルベンゼン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H4(CH3)2
CAS番号:
分子量:
106.17
Beilstein:
605441
MDL番号:
UNSPSCコード:
12191501
NACRES:
NA.22
グレード
anhydrous
品質水準
蒸気密度
3.7 (vs air)
アッセイ
≥99%
自己発火温度
982 °F
expl. lim.
7 %
屈折率
n20/D 1.497 (lit.)
bp
138-139 °C (lit.)
mp
−48 °C (lit.)
密度
0.868 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
Cc1cccc(C)c1
InChI
1S/C8H10/c1-7-4-3-5-8(2)6-7/h3-6H,1-2H3
InChI Key
IVSZLXZYQVIEFR-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
m-Xylene may be used in the synthesis of 2,4-dimethylbenzophenone via Friedel–Craft acylation with benzoyl chloride over iron-modified tungstophosphoric acid supported on titania.citation It may also undergo chloromethylation in the presence of organic acids under organic-aqueous biphasic conditions to form a mixture of chloromethyl-2,4-dimethylbenzene and 1,3-bis(chloromethyl)-4,6-dimethylbenzene.
ピクトグラム
FlameExclamation markHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
80.6 °F - closed cup
引火点(℃)
27 °C - closed cup
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
消防法
第4類:引火性液体