アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
solid
メーカー/製品名
Calbiochem®
保管条件
OK to freeze
色
white
溶解性
water: 5 mg/mL
輸送温度
ambient
保管温度
−20°C
SMILES記法
N([C@@H](CC(C)C)C(=O)N[C@@H](CCCCN)C(=O)N[C@@H](C)C(=O)N[C@@H](CC(C)C)C(=O)N[C@@H](C)C(=O)N[C@@H](C)C(=O)N[C@@H](CC(C)C)C(=O)N[C@@H](C)C(=O)N[C@@H](CCCCN)C(=O)N[C@@H](C)C(=O)N[C@@H](CC(C)C)C(=O)N[C@@H](CC(C)C)C(=O)N)C(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](N)[C@H](CC)C)C
InChI
1S/C67H124N18O15/c1-18-38(12)53(71)67(100)85-51(32-52(70)86)66(99)84-50(31-37(10)11)64(97)79-45(24-20-22-26-69)61(94)75-42(16)58(91)82-47(28-34(4)5)62(95)76-39(13)55(88)73-40(14)57(90)81-48(29-35(6)7)63(96)77-41(15)56(89)78-44(23-19-21-25-68)60(93)74-43(17)59(92)83-49(30-36(8)9)65(98)80-46(54(72)87)27-33(2)3/h33-51,53H,18-32,68-69,71H2,1-17H3,(H2,70,86)(H2,72,87)(H,73,88)(H,74,93)(H,75,94)(H,76,95)(H,77,96)(H,78,89)(H,79,97)(H,80,98)(H,81,90)(H,82,91)(H,83,92)(H,84,99)(H,85,100)/t38-,39-,40-,41-,42-,43-,44-,45-,46-,47-,48-,49-,50-,51-,53-/m0/s1
InChI Key
HOLQXBRPSSZJMZ-FGRXCANLSA-N
詳細
生物化学的/生理学的作用
α-subunit of G-proteins
包装
警告
シーケンス
物理的形状
再構成
その他情報
Park, H.S., et al. 2000. Biochim. Biophys. Acta1484, 151.
Zhang, C., et al. 1996. FEBS Lett. 386, 185.
Leyte, A., et al. 1992. EMBO J.11 4795.
Higashijima, T., et al. 1990. J. Biol. Chem.265, 14176.
WGK
WGK 3
Jan Code
444896-1MG:
444896-MG:
試験成績書(COA)