253300
Deltamethrin
Synthetic type II pyrethroid. Potent inhibitor of calcineurin. Causes an increase in neurotransmitter release at synapses, and increases intrasynaptosomal Ca2+ levels.
別名:
Deltamethrin, (S)-α-Cyano-3-phenoxybenzyl(1R)- cis-3-(2,2-dibromovinyl)-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylate, (S)-α-Cyano-3-phenoxybenzyl(1R)-cis-3-(2,2-dibromovinyl)-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylate
アッセイ
≥98% (TLC)
形状
solid
メーカー/製品名
Calbiochem®
保管条件
OK to freeze
色
white
溶解性
ethanol: 1 mg/mL
DMSO: 15 mg/mL
輸送温度
ambient
保管温度
2-8°C
InChI
1S/C22H19Br2NO3/c1-22(2)17(12-19(23)24)20(22)21(26)28-18(13-25)14-7-6-10-16(11-14)27-15-8-4-3-5-9-15/h3-12,17-18,20H,1-2H3/t17-,18+,20-/m0/s1
InChI Key
OWZREIFADZCYQD-NSHGMRRFSA-N
詳細
生物化学的/生理学的作用
protein phosphatase 2B
警告
再構成
その他情報
Enan, E., and Matsumura, F. 1993. Biochem. Pharmacol. 45, 703.
Enan, E., and Matsumura, F. 1992. Biochem. Pharmacol.43, 1777.
Narahasi, T. 1992. Trends Pharmacol. Sci.13, 236.
法的情報
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
212.0 °F - closed cup
引火点(℃)
100 °C - closed cup
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
Jan Code
253300-10MG:
253300-MG:
試験成績書(COA)