アッセイ
≥90% (A₂ + B₂, HPLC)
形状
solid
メーカー/製品名
Calbiochem®
保管条件
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
色
white to off-white
溶解性
water: 20 mg/mL
輸送温度
ambient
保管温度
2-8°C
InChI
1S/C55H83N17O21S3.H2O4S/c1-20-33(69-46(72-44(20)58)25(12-31(57)76)64-13-24(56)45(59)82)50(86)71-35(41(26-14-61-19-65-26)91-54-43(39(80)37(78)29(15-73)90-54)92-53-40(81)42(93-55(60)88)38(79)30(16-74)89-53)51(87)66-22(3)36(77)21(2)47(83)70-34(23(4)75)49(85)63-10-8-32-67-28(18-94-32)52-68-27(17-95-52)48(84)62-9-7-11-96(5)6;1-5(2,3)4/h14,17-19,21-25,29-30,34-43,53-54,64,73-75,77-81H,7-13,15-16,56H2,1-6H3,(H13-,57,58,59,60,61,62,63,65,66,69,70,71,72,76,82,83,84,85,86,87,88);(H2,1,2,3,4)/t21?,22?,23?,24?,25?,29-,30+,34?,35?,36?,37+,38+,39-,40-,41?,42-,43-,53+,54-;/m0./s1
InChI Key
WUIABRMSWOKTOF-OCBSMOPSSA-N
詳細
生物化学的/生理学的作用
警告
再構成
その他情報
Chauvergne, J., et al. 1993. Bull. Cancer 80, 70.
Ikeda, S., et al. 1991. Anal. Biochem.192, 96.
Hait, W.N., et al. 1990. Cancer Res.50, 6636.
Arkin, H., et al. 1989. Cancer Res.49, 6556.
Wu, J.C., et al. 1983. J. Biol. Chem.258, 4694.
Takita, T., et al. 1968. Antibiotics21, 79.
法的情報
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Carc. 2 - Muta. 1B - Repr. 2
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Jan Code
203401-100RMG:
203401-MG:
203401-10MG:
203401-100MG:
試験成績書(COA)