安全性情報
1.93399
Supelco
Mercury
for analysis EMPARTA®
別名:
Mercury
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
200.59
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116105
保管温度
room temp
InChI
1S/Hg
InChI Key
QSHDDOUJBYECFT-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
法的情報
EMPARTA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazardEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 2 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Repr. 1B - STOT RE 1
保管分類コード
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
IN2RCMM193399:
1933990251:
1933990250:
試験成績書(COA)