安全性情報
1.93204
Supelco
Silver sulfate
for analysis EMPARTA® ACS
別名:
Silver sulfate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
Ag2O4S
CAS番号:
分子量:
311.80
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
グレード
ACS reagent
形状
powder
mp
652  °C (1206 °F)
溶解性
water: soluble 8.21 g/L at at 20 °C
保管温度
room temp
InChI
1S/2Ag.H2O4S/c;;1-5(2,3)4/h;;(H2,1,2,3,4)/q2*+1;
InChI Key
YPNVIBVEFVRZPJ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
包装
1.93204.0026: 25 g, Minimum order quantity: 1
法的情報
EMPARTA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
CorrosionEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
毒物及び劇物取締法
劇物
Jan Code
1932040025:
1932049026:
1932040026:
IN2RCMS193204:
試験成績書(COA)