Key Documents
14-630-M
Sigma-Aldrich
KDR Protein, active, 10 µg
Active, N-terminal His6-tagged, recombinant, human KDR amino acids 790-end,
for use in Kinase Assays.
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352200
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.41
由来生物
human
品質水準
リコンビナント
expressed in baculovirus infected Sf21 cells
分子量
Mw 67.9 kDa
メーカー/製品名
Upstate®
テクニック
activity assay: suitable (kinase)
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
遺伝子情報
human ... KDR(3791)
詳細
Product Source: N-terminal His6-tagged, recombinant, human KDR amino acids 790-end
human KDR expressed by baculovirus in Sf21 insect cells
アプリケーション
Research Category
炎症及び免疫
生物化学的/生理学的作用
Protein Target: KDR
Target Sub-Family: TK
品質
routinely evaluated by phosphorylation of myelin basic protein (MBP)
物理的形状
Ni2+/NTA-agarose
保管および安定性
6 months at -70°C
その他情報
For Specific Activity data, refer to the Certificate of Analysis for individual lots of this enzyme.
法的情報
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany