主要文書
1.19852
Supelco
LiChrolut® Drying unit
suitable for sample preparation
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
サイズを選択してください
表示を変更する
About This Item
UNSPSCコード:
41115711
NACRES:
NB.21
テクニック
solid phase extraction (SPE): suitable
品質水準
アプリケーション
sample preparation
保管温度
no temp limit
詳細
All the individual steps associated with solid-phase extraction can be carried out using the LiChrolut extraction unit rapidly and reliability.This transparent and vacuum – suitable unit made of glass can be used to prepare up to 12 samples simultaneously.
for sample preparation
法的情報
LICHROLUT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany