Key Documents
1.12151
Sigma-Aldrich
Dysprosium oxide
99+
別名:
Dysprosium oxide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
Dy2O3
CAS番号:
分子量:
373.00
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352303
EC Index Number:
215-164-0
NACRES:
NA.22
品質水準
有効性
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
mp
2340 °C
密度
7.81 g/cm3 at 20 °C
保管温度
no temp limit
InChI
1S/2Dy.3O/q2*+3;3*-2
InChI Key
GEZAXHSNIQTPMM-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (complexometric): ≥ 99.0 %
Identity (ICP-OES): passes test
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2