Merck
1.07609
Millipore
Riboflavine
for biochemistry
別名:
Riboflavine, Lactoflavine, Vitamin B2
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
376.36
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352205
EC Index Number:
201-507-1
品質水準
形状
solid
有効性
>10000 mg/kg LD50, oral (rat)
pH
5.5-7.2 (20 °C, 0.07 g/L in H2O)
mp
290 °C (decomposition)
溶解性
0.07 g/L
かさ密度
100 kg/m3
保管温度
15-25°C
InChI
1S/C17H20N4O6/c1-7-3-9-10(4-8(7)2)21(5-11(23)14(25)12(24)6-22)15-13(18-9)16(26)20-17(27)19-15/h3-4,11-12,14,22-25H,5-6H2,1-2H3,(H,20,26,27)
InChI Key
AUNGANRZJHBGPY-UHFFFAOYSA-N
詳細
for biochemistry
アプリケーション
Riboflavine for biochemistry. CAS 83-88-5, pH 5.5 - 7.2 (0.07 g/l, H₂O, 20 °C).
アナリシスノート
Assay (spectrophotometrically; calc. on dried substance)98.0 - 102.0 %Identity (IR-spectrum)conformsSpec. rotation [α²0/D (5 g/l, sodium hydroxide (0.05 mol/l), calc. on dried substance, Ph Eur)-135 - -115 °Lumiflavine (HPLC)conformsLoss on Drying (105 °C)≤ 1.5 %
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1