Merck
1.06596
Supelco
過ヨウ素酸ナトリウム
extra pure
別名:
(メタ)過ヨウ素酸ナトリウム
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
NaIO4
CAS番号:
分子量:
213.89
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
NACRES:
NA.21
品質水準
pH
5.2 (20 °C, 50 g/L in H2O)
mp
300 °C (dec.) (lit.)
SMILES記法
[Na+].[O-]I(=O)(=O)=O
InChI
1S/HIO4.Na/c2-1(3,4)5;/h(H,2,3,4,5);/q;+1/p-1
InChI Key
JQWHASGSAFIOCM-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
ピクトグラム
Flame over circleCorrosionHealth hazardEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Ox. Sol. 1 - Skin Corr. 1C - STOT RE 1
ターゲットの組織
thymus gland
保管分類コード
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 3
消防法
第1類:酸化性固体
過よう素酸塩類
危険等級I
第一種酸化性固体