コンテンツへスキップ
MilliporeSigma
1.04106
Supelco
Glycolic acid
for analysis EMSURE® Reag. Ph Eur
別名:
Glycolic acid, Hydroxyacetic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
サイズを選択してください
表示を変更する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C2H4O3
CAS番号:
分子量:
76.05
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352106
EC Index Number:
201-180-5
NACRES:
NA.21
蒸気圧
10.8 hPa ( 80 °C)
品質水準
製品種目
EMSURE®
アッセイ
≥99.5% (acidimetric)
フォーム
solid
有効性
2040 mg/kg LD50, oral (Rat)
不純物
≤0.5% Water (Karl Fischer)
pH
2 (20 °C, 50 g/L in H2O)
bp
100 °C (decomposition)
mp
74-78 °C
アプリケーション
  • An Overview of Poly(lactic-co-glycolic) Acid (PLGA)-Based Biomaterials for Bone Tissue Engineering: Discusses the synthesis and physicochemical characteristics of PLGA composites containing glycolic acid (P Gentile, V Chiono, I Carmagnola - International Journal of Molecular Sciences, 2014). Read more.
アナリシスノート
Assay (acidimetric): ≥ 99.5 %
Identity (IR): passes test
Melting range (lower value): ≥ 75 °C
Melting range (upper value): ≤ 79 °C
Heavy metals (as Pb): ≤ 10 ppm
Iron (Fe): ≤ 5 ppm
Water (K. F.): ≤ 0.50 %
法的情報
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
引火点(°F)
572.0 °F - (decomposition)
引火点(℃)
> 300 °C - (decomposition)
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 2
1 of 2