Merck
1.02216
Supelco
Charcoal activated
for the determination of AOX
別名:
Charcoal activated
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C
CAS番号:
分子量:
12.01
UNSPSCコード:
11101522
EC Index Number:
231-153-3
品質水準
形状
solid
テクニック
photometry: suitable
mp
3550 °C
かさ密度
150‑440 kg/m3
保管温度
2-30°C
InChI
1S/C
InChI Key
OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Iodine number: ≥ 1050 mg/g
AOX (as chloride): ≤ 0.0015 %
Particle size (50 - 150 µm): ≥ 80 %
Specific surface area (BET): about 800
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
nwg