安全性情報
H-003S
Supelco
ヒドロコドン 溶液
1 mg/mL in methanol, certified reference material, ampule of 1 mL, Cerilliant®
別名:
Hydrocodone solution
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C18H21NO3
CAS番号:
分子量:
299.36
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
certified reference material
品質水準
特徴
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
包装
ampule of 1 mL
メーカー/製品名
Cerilliant®
濃度
1 mg/mL in methanol
フォーマット
single component solution
保管温度
-10 to -25°C
SMILES記法
N1([C@H]2[C@H]3[C@@]4([C@@H](Oc5c4c(ccc5OC)C2)C(=O)CC3)CC1)C.O[C@H]([C@@H](O)C(=O)O)C(=O)O.O
InChI
1S/C18H21NO3.C4H6O6.H2O/c1-19-8-7-18-11-4-5-13(20)17(18)22-16-14(21-2)6-3-10(15(16)18)9-12(11)19;5-1(3(7)8)2(6)4(9)10;/h3,6,11-12,17H,4-5,7-9H2,1-2H3;1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10);1H2/t11-,12+,17-,18-;1-,2-;/m01./s1
InChI Key
ZICRJLQTAUVSDU-NSJZFRMTSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Hydrocodone is a semi-synthetic opioid derived from codeine or thebaine, two naturally-occurring opiates. The drug, also known as dihydrocodeinone, is used as an analgesic to treat pain and as an antitussive for coughing or related conditions. This Certified Spiking Solution® is suitable as a starting material for calibrators or controls in GC/MS or LC/MS testing applications from pharmaceutical research and pain prescription monitoring to clinical toxicology and forensic analysis.
法的情報
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
CERTIFIED SPIKING SOLUTION is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
ターゲットの組織
Eyes,Central nervous system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
53.6 °F
引火点(℃)
12 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
アルコール類
危険等級II
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
H-003S-1ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)