安全性情報
860780P
Avanti
α-Galactosyl FP20
new
Avanti Research - A Croda Brand
別名:
6-O-α-D-Galactopyranosyl-1β,2N,3-tridodecanoyl-D-glucosamine-4-phosphate, sodium salt
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C48H89NNaO16P
分子量:
990.18
UNSPSCコード:
12352211
由来生物
synthetic
アッセイ
≥99% (TLC)
形状
powder
包装
pkg of 1 × 5 mg (860780P-5MG)
メーカー/製品名
Avanti Research - A Croda Brand
アプリケーション
vaccine development
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
CCCCCCCCCCCC(=O)NC1C(OC(=O)CCCCCCCCCCC)OC(COC2OC(CO)C(O)C(O)C2O)C(OP(O)(=O)O[Na])C1OC(=O)CCCCCCCCCCC
アプリケーション
Vaccine development
包装
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (860780P-5MG)
法的情報
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
860780P-VAR:
860780P-5MG:
試験成績書(COA)