Merck
860363P
Avanti
18:0 PC-d13
Avanti Research - A Croda Brand 860363P, powder
別名:
1,2-distearoyl-sn-glycero-3-phosphocholine-1,1,2,2-d4-N,N,N-trimethyl-d9
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C44H75NO8PD13
CAS番号:
分子量:
803.23
UNSPSCコード:
12352100
NACRES:
NA.25
アッセイ
>99% (TLC)
形状
powder
包装
pkg of 1 × 10 mg (860363P-10mg)
メーカー/製品名
Avanti Research - A Croda Brand 860363P
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
[H][C@@](COP([O-])(OC([2H])([2H])C([2H])([2H])[N+](C([2H])([2H])[2H])(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H])=O)(OC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O
詳細
18:0 PC-d13 is a deuterated phosphocholine (PC) in which 13 protons of distearoyl are replaced by deuterium.
アプリケーション
18:0 PC-d13 has been used in the preparation of lipid bilayers.
包装
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (860363P-10mg)
法的情報
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
保管分類コード
11 - Combustible Solids
引火点(°F)
No data available
引火点(℃)
No data available
適用法令
Jan Code
860363P-VAR:
860363P-10MG:
860363P-BULK:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Structure of a Gel Phase Lipid Bilayer Prepared by the Langmuir- Blodgett/Langmuir-Schaefer Method Characterized by Sum-Frequency Vibrational Spectroscopy
Liu J and Conboy JC
Langmuir, 21(20), 9091-9097 (2005)