Merck
860081P
Avanti
卵リゾPE
Avanti Research - A Croda Brand
別名:
L-α-リゾホスファチジルエタノールアミン(卵、ニワトリ)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
UNSPSCコード:
12352211
NACRES:
NA.25
アッセイ
>99% (LPE; may contain up to 10% of the 2-LPE isomer, TLC)
形状
powder
包装
pkg of 1 × 10 mg (860081P-10mg)
pkg of 1 × 100 mg (860081P-100mg)
pkg of 1 × 25 mg (860081P-25mg)
メーカー/製品名
Avanti Research - A Croda Brand
脂質タイプ
phosphoglycerides
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
O[C@](COP([O-])(OCC[NH3+])=O)([H])COC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O
InChI
1S/C23H48NO7P/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-23(26)29-20-22(25)21-31-32(27,28)30-19-18-24/h22,25H,2-21,24H2,1H3,(H,27,28)/t22-/m1/s1
InChI Key
BBYWOYAFBUOUFP-JOCHJYFZSA-N
詳細
ホスファチジルエタノールアミンはリン脂質であり、生体膜に結合します。
アプリケーション
卵リゾPEは以下の用途に適しています:
  • ヒトトランスフォーミング増殖因子β1(TGF-β1)のリゾリン脂質の活性化
  • リゾPEがclass II MHC分子の光反応性化合物を含むペプチドとの結合に及ぼす影響の測定
  • 乳がんSUM159細胞におけるクラスリン媒介エンドサイトーシス(CME)への影響の確認
生物化学的/生理学的作用
ホスファチジルエタノールアミンには、タンパク結合およびホスファチジルエタノールアミン結合タンパク質(PEBP)の錯体形成の傾向があります。
包装
5 mL琥珀色ガラススクリューキャップバイアル(860081P-100mg)
5 mL琥珀色ガラススクリューキャップバイアル(860081P-10mg)
5 mL琥珀色ガラススクリューキャップバイアル(860081P-25mg)
法的情報
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Jan Code
860081P-25MG:
860081P-10MG:
860081P-VAR:
860081P-BULK:
860081P-100MG:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Lysophospholipid regulates release and activation of latent TGF-beta1 from chondrocyte extracellular matrix
Gay I, et al.
Biochimica et Biophysica Acta - Molecular and Cell Biology of Lipids, 1684(1-3), 18-28 (2004)
Function from structure? The crystal structure of human phosphatidylethanolamine-binding protein suggests a role in membrane signal transduction
Banfield M J, et al.
Structure, 6(10), 1245-1254 (2017)
Exogenous lysophospholipids with large head groups perturb clathrin-mediated endocytosis
Ailte I, et al.
Traffic, 18(3), 176-191 (2017)
Phospholipids enhance the binding of peptides to class II major histocompatibility molecules
Roof R W, et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA, 87(5), 1735-1739 (1990)
Phosphatidylcholine?s functions beyond that of a membrane brick
Furse S and De Kroon AIPM
Molecular Membrane Biology, 32(4), 117-119 (2015)