780201C
Avanti
18:1 PE MCC
1,2-dioleoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine-N-[4-(p-maleimidomethyl)cyclohexane-carboxamide] (sodium salt), chloroform
別名:
1,2-di-(9Z-octadecenoyl)-sn-glycero-3-phosphoethanolamine-N-[4-(p-maleimidomethyl)cyclohexane-carboxamide] (sodium salt)
About This Item
おすすめの製品
アッセイ
>99% (TLC)
形状
liquid
包装
pkg of 1 × 2.5 mL (780201C-25mg)
メーカー/製品名
Avanti Polar Lipids 780201C
濃度
10 mg/mL (780201C-25mg)
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
関連するカテゴリー
詳細
アプリケーション
- in liposome preparation for cysteine coupling studies
- in nanodisc impregnation for ras sarcoma protein (K-RAS4B) tethering
- in liposome preparation for single molecule imaging
包装
法的情報
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
保管分類コード
6.1D - Non-combustible, acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
引火点(°F)
does not flash
引火点(℃)
does not flash
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
780201C-25MG:4.54817401974E12