安全性情報
700372P
Avanti
DC-cholesterol-d7
Avanti Research - A Croda Brand
別名:
3ß-[N-(N′,N′-dimethylaminoethane)-carbamoyl]cholesterol(d7) hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C32H50D7ClN2O2
分子量:
544.30
UNSPSCコード:
12352211
NACRES:
NA.21
アッセイ
>99% (TLC)
形状
powder
包装
pkg of 1 × 5 mg (700372P-5MG)
メーカー/製品名
Avanti Research - A Croda Brand
アプリケーション
lipidomics
metabolomics
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
関連するカテゴリー
アプリケーション
Lipidomics
包装
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (700372P-5MG)
法的情報
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
700372P-5MG:
試験成績書(COA)