物質
stainless steel plate
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
2mag 98604
パラメーター
5 to 250 rpm speed (stirring)
5-250 rpm speed
plate size × W × L
× 200 mm × 110 mm
キャパシティ
capacity (4 x bioMIXdrive 1)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
2mag bioMIXdrive 1を4ドライブ接続可能な効果的なコントロールユニットで、ラボでの日常的な激しい使用、加温フリーの連続操作のため開発されました。
bioMIXdrive 1攪拌ドライブを4台接続可能なコントロールユニットで、次の特長があります。各攪拌ドライブ個別に自由な速度設定(マスタースレーブ技術)、またオン/オフ機能、全ドライブ用の同期速度モード、5~250 rpmの幅広い速度範囲、自己発生する熱の影響を何ら受けない攪拌点当たり6ワットの電力、加温フリーの連続操作用の自動出力設定(CO2インキュベーターなど)、急な動作をしない攪拌、低速でも規則正しい円滑な攪拌。
速度設定用デジタルディスプレイ、攪拌バーの確実かつ安全な加速のためのSoftStart、開始速度および最高速度を迅速に設定するためのQuickSet、電源オフ時に最後の作業状態を保存、頑丈なステンレス製ハウジング、清掃が容易。
bioMIXdrive 1攪拌ドライブを4台接続可能なコントロールユニットで、次の特長があります。各攪拌ドライブ個別に自由な速度設定(マスタースレーブ技術)、またオン/オフ機能、全ドライブ用の同期速度モード、5~250 rpmの幅広い速度範囲、自己発生する熱の影響を何ら受けない攪拌点当たり6ワットの電力、加温フリーの連続操作用の自動出力設定(CO2インキュベーターなど)、急な動作をしない攪拌、低速でも規則正しい円滑な攪拌。
速度設定用デジタルディスプレイ、攪拌バーの確実かつ安全な加速のためのSoftStart、開始速度および最高速度を迅速に設定するためのQuickSet、電源オフ時に最後の作業状態を保存、頑丈なステンレス製ハウジング、清掃が容易。
必要ですが提供されていません